Learn More
D-Valine methyl ester hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10746115 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10746115
Marca: Thermo Scientific Acros 398720010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7146-15-8 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7146-15-8
Formula molecolare C6H14ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 167.63
Numero MDL MFCD00237309
InChI Key KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Sinonimo d-valine methyl ester hydrochloride, methyl d-valinate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valinemethyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, methyl ester, hydrochloride, h-d-val-ome, methyl d-valinate hcl, h-d-val-ome hcl
PubChem CID 11984198
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico D-Valine methyleester hydrochloride
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH(NH2)COOCH3·HCl
Rotazione specifica -13.5° to -17.5° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
IUPAC Name methyl (2R)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.63
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Powder