Learn More
D-(-)-Valinol, 98%
Codice prodotto. 11329025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329025 5 g 5g
11319025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329025 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14166.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4276-09-9
Formula molecolare C5H13NO
Molecular Weight (g/mol) 103.17
Numero MDL MFCD00064297
InChI Key NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-(-)-Valinol
Indice di rifrazione 1.455
Densità 0.931
Punti di ebollizione 189°C to 190°C
Punto di fusione 30°C to 34°C
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Optical Rotation −11° (c=10 in Water)
Sensibilità Air sensitive
Beilstein 1719138
Peso formulazione 103.17
Percent Purity 98%