Learn More
D-Valinol, TRC
Codice prodotto. 30450044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450044 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV0943555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Valinol
CAS 4276-09-9
Formula molecolare C5H13NO
Quantità 5 g
Sinonimo D-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-Valinol, (2R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2R)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methylbutan-2-ol, (R)-2-Amino-3-methylbutanol, (R)-Valinol, [(R)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 103.16
Peso formulazione 103.0997