Spécification
| Materiale o nome chimico | D(+)-Xylose |
| Punto di fusione | 148°C to 153°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 31,47 |
| Indice di Merck | 15,10285 |
| Condizione di rotazione specifica | + 20.00 (20.00°C c=10,H2O) |
| Afficher plus |