Learn More
D(+)-Xylose, C.P. grade, 99% max., MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11417531 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11417531 500 g 500g
11407531 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11417531 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210330090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    242.55€ / 500g
    Risparmia 12.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Identificatori chimici
CAS 58-86-6
Formula molecolare C5H10O5
Numero MDL MFCD00064360
Sinonimo Wood sugar
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Xylose
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 500 g
Peso formulazione 150.13
Grado C.P.
Forma fisica Crystalline Powder