Learn More
D-(+)-Xylose (White to Off-White Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10572945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10572945 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10572945 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP708250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
D-(+)-Xylose is often used as a cell culture additive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa Xylose
Materiale o nome chimico D-(+)-Xylose
CAS 58-86-6
Punto di fusione 148°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C5H10O5
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 10285
Rotazione specifica 19 to 21° (+ or -)
Peso formulazione 150.13
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder or Solid