Learn More
D-Xylulose (0.5 M in Water), TRC
Codice prodotto. 30456576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456576 100 mg 100mg
30452215 25 mg 25mg
30453707 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456576 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX750900100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 551-84-8
Formula molecolare C5 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Sinonimo D-threo-2-Pentulose, D-threo-Pentulose (7CI,8CI), D-Xylulose, Xylulose
IUPAC Name (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxypentan-2-one
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Xylulose
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1
Peso formulazione 150.0528
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M