Learn More
MedChemExpress D149 Dye
Codice prodotto. 16484057
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16484057
Marca: MedChemExpress HY50938
MedChemExpress D149 Dye is an indoline-based dye, which is a high-extinction-coefficient metal-free organic sensitizer.
Specifica
Quantità 50 mg
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 741.94 g/mol
Solubilità DMSO : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Bersaglio HBV
CAS 786643-20-7
Sinonimo D149 ∣ Indoline dye D149
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.