Learn More
DAB EASY tablets, for immunohistochemistry, 10 mg/tablet
Codice prodotto. 10778932 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10778932 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10778932 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 328005000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
DAB, or 3,3-diaminobenzidine tetrahydrochloride, EASY tablets for immunohistochemistry, CAS # 7411-49-6, is a chromogenic substrate used to observe peroxidase activity. In immunohistochemistry, DAB is used to catalyze peroxidase-bound antibodies in order to visualize protein presence. | CAS: 7411-49-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • 3,3′-Diaminobenzidine is a derivative of benzene and the precursor to polybenzimidazole
Applications
  • DAB is mainly used to visualize peroxidase activity. During this chemical reaction, DAB is a hydrogen donor in the presence of peroxide. When DAB is oxidized, an insoluble brown end-product is produced.
  • DAB has been used for staining and oxidative detection of mitochondria
  • It has also been utilized for electron microscopy applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DAB EASY tablets
Forma fisica Tablets
CAS 7411-49-6, 10043-35-3
Imballaggio Plastic bottle
Solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 500 mg
Numero MDL MFCD00007725
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DAB EASY tablets
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid (H3BO3),3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride