Learn More
Dabigatran etexilate mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480979
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
500mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480979 1 g 1g
16480137 50 mg -
16460966 200 mg -
16443758 10 mg 10mg
16406487 5 mg -
16404826 100 mg 100mg
16401556 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16480979 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10274A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Dabigatran etexilate mesylate (BIBR 1048MS) is an orally active prodrug of Dabigatran (a direct inhibitor of thrombin). Dabigatran etexilate mesylate has anticoagulant effects and is used for the prophylaxis of venousthromboembolism and stroke due to atrial fibrillation.
Dabigatran etexilate mesylate (BIBR 1048MS) is an orally active prodrug of Dabigatran (a direct inhibitor of thrombin). Dabigatran etexilate mesylate has anticoagulant effects and is used for the prophylaxis of venousthromboembolism and stroke due to atrial fibrillation.
Specifica
Materiale o nome chimico Dabigatran etexilate mesylate
CAS 872728-81-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C35H45N7O8S
Quantità 1 g
Sinonimo BIBR 1048MS Dabigatran etexilate methanesulfonate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (69.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC=CC=C1)CCC(OCC)=O)C2=CC=C3C(N=C(N3C)CNC4=CC=C(C(NC(OCCCCCC)=O)=N)C=C4)=C2.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 723.84
Peso formulazione 723.84
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only