Learn More
Dabrafenib, MedChemExpress
Descrizione
Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dabrafenib |
| CAS | 1195765-45-7 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H20F3N5O2S2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | GSK2118436A GSK2118436 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.52 mM) |
| SMILES | CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 519.56 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only