Learn More
Dabrafenib Mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492257
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492257 50 mg 50mg
16478727 5 mg 5mg
16461746 500 mg 500mg
16456516 100 mg 100mg
16426128 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16492257 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14660A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H24F3N5O5S3
Quantità 50 mg
Sinonimo GSK2118436 Mesylate GSK 2118436B
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 36 mg/mL (58.47 mM)
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 615.67
Peso formulazione 615.67
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only