Learn More
Dabrafenib Mesylate, TRC
Codice prodotto. 30138620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138620 500 mg 500mg
17971945 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138620 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD101005500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1195768-06-9
Formula molecolare C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 615.67
Sinonimo Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B
IUPAC Name N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide;methanesulfonic acid
SMILES CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dabrafenib Mesylate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4)
Peso formulazione 615.0892