Learn More
Daclatasvir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483988
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483988 10 mg 10mg
16471576 500 mg 500mg
16470986 200 mg 200mg
16434996 100 mg 100mg
16430347 50 mg 50mg
16406707 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16483988 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10466
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Daclatasvir
Forma fisica Solid
CAS 1009119-64-5
Colore Light Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C40H50N8O6
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo BMS-790052 EBP 883
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 40 mg/mL (54.14 mM)
SMILES O=C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)N1CCC[C@H]1C2=NC=C(N2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6CCCN6C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)N5)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 738.88
Peso formulazione 738.88
Percent Purity 98.19%
Grado Research
Research purposes only