Learn More
R&D Systems™ Dacomitinib
Codice prodotto. 18735966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18735966 50 mg 50mg
18719776 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18735966 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6231/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent irreversible pan ErbB inhibitor
Dacomitinib is a potent irreversible pan ErbB inhibitor (IC50 values are 6.0, 45.7 and 73.7 nM for EGFR, ERBB2 and ERBB4, respectively). Inhibits mutant and wild type forms of ErbB, including EGFR T780M, and shows activity in NSCLC cell lines sensitive and resistant to Iressa (Cat. No. 3000). Inhibits tumor growth. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide
CAS 1110813-31-4
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C24H25ClFN5O2
Peso formulazione Observed MW: 469.94