Learn More
Dacomitinib, MedChemExpress
Descrizione
Dacomitinib (PF-00299804) is a specific and irreversible inhibitor of the ERBB family of kinases with IC50s of 6 nM, 45.7 nM and 73.7 nM for EGFR, ERBB2, and ERBB4, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dacomitinib |
| CAS | 1110813-31-4 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H25ClFN5O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | PF-00299804 PF-299804 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 40 mg/mL (85.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(/C=C/CN1CCCCC1)NC2=CC3=C(C=C2OC)N=CN=C3NC4=CC=C(C(Cl)=C4)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 469.94 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only