Learn More
Dacomitinib, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dacomitinib |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2-Butenamide, N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-, (2E)-, (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide, Dacomitinib, PF 00299804, PF 299, PF 299804 |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H25ClFN5O2/c1-33-22-14-20-17(24(28-15-27-20)29-16-7-8-19(26)18(25)12-16)13-21(22)30-23(32)6-5-11-31-9-3-2-4-10-31/h5-8,12-15H,2-4,9-11H2,1H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b6-5+ |
| Peso formulazione | 469.1681 |