missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dacthal Monoacid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dacthal monoacid |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H4Cl4O4/c1-17-9(16)3-6(12)4(10)2(8(14)15)5(11)7(3)13/h1H3,(H,14,15) |
| Peso formulazione | 315.8864 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Spot an opportunity for improvement?