Learn More
Dactolisib Tosylate, MedChemExpress
Descrizione
Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dactolisib Tosylate |
| CAS | 1028385-32-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C37H31N5O4S |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | BEZ235 TosylateNVP-BEZ 235 Tosylate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 34 mg/mL (52.98 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CN(C1=C2C3=CC(C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=CC=C3N=C1)C(N2C6=CC=C(C=C6)C(C)(C#N)C)=O.CC7=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 641.74 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only