Learn More
Daidzein 7-Beta-D-Glucuronide 4’-Sulfate Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30006261
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006261 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30006261 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD1035251MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Daidzein 7-beta-D-Glucuronide 4'-sulfate disodium salt
CAS 1041134-19-3
Formula molecolare C21 H16 Na2 O13 S
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H18O13S.2Na/c22-15-12-6-5-11(32-21-18(25)16(23)17(24)19(33-21)20(26)27)7-14(12)31-8-13(15)9-1-3-10(4-2-9)34-35(28,29)30;;/h1-8,16-19,21,23-25H,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18+,19-,21+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-oxo-3-(4-sulfonatooxyphenyl)chromen-7-yl]oxyoxane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 554.39