Learn More
Daidzein, 98.7%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11449981 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11449981 20 mg
11459981 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449981 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215881220
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 486-66-8
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.241
InChI Key ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Daidzein
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.987
Quantità 20 mg
Peso formulazione 254.23
Forma fisica Powder