Learn More
Daidzein, TRC
Codice prodotto. 30356026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356026 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD1035001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Daidzein
CAS 486-66-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15 H10 O4
Quantità 1 g
Sinonimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Daidzein (6CI), Isoflavone, 4',7-dihydroxy- (8CI), 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7,4'-Dihydroxyisoflavone, Daidzeol, Daidzin aglycone, FW 635I-1, Isoaurostatin, K 251b, NPI 031E
InChI Formula InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Peso formulazione 254.0579
Percent Purity >95