Learn More
Daidzin, 98%
Codice prodotto. 15569513 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15569513 100 mg 100mg
15559513 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15569513 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460421000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 552-66-9 | C21H20O9 | 416.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-66-9
Formula molecolare C21H20O9
Molecular Weight (g/mol) 416.38
Numero MDL MFCD00017466
InChI Key KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Sinonimo daidzin, daidzoside, daidzein 7-o-glucoside, daidzein 7-glucoside, daidzein-7-glucoside, daidzein 7-o-beta-d-glucoside, unii-4r2x91a5m5, daidzein-7-o-glucoside, 7-beta-d-glucopyranosyloxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-o-b-d-glucopyranoside
PubChem CID 107971
ChEBI CHEBI:42202
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C3C(=O)C(=COC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Daidzin
Perdita all'essiccatura 2.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 mg
Peso formulazione 416.38
Percent Purity 98%