Learn More
Daidzin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492336 500 mg 500mg
16491476 200 mg 200mg
16474727 50 mg 50mg
16428828 10 mg 10mg
16468956 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16492336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0018
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Daidzin is an isoflavone that has anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-atherosclerotic activities; directly inhibits mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2 (IC50 = 80 nM) and is an effective anti-dipsotropic isoflavone.
Daidzin is an isoflavone that has anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-atherosclerotic activities
Specifica
Materiale o nome chimico Daidzin
CAS 552-66-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H20O9
Quantità 500 mg
Sinonimo Daidzoside NPI-031D Daidzein 7-O-glucoside
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 34 mg/mL (81.66 mM)
SMILES OC1=CC=C(C2=COC(C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C4)=C4C2=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 416.38
Peso formulazione 416.38
Percent Purity 98.39%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only