Learn More
Daidzin, MedChemExpress
Description
Daidzin is an isoflavone that has anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-atherosclerotic activities
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Daidzin |
| CAS | 552-66-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H20O9 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Daidzoside NPI-031D Daidzein 7-O-glucoside |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 34 mg/mL (81.66 mM) |
| SMILES | OC1=CC=C(C2=COC(C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C4)=C4C2=O)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.38 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?