Learn More
Daidzin, TRC
Codice prodotto. 30135105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135105 50 mg 50mg
17940695 10 mg 10mg
17981925 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD10353050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-66-9
Formula molecolare C21 H20 O9
Molecular Weight (g/mol) 416.38
Sinonimo 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Daidzin (6CI,7CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7,4'-Dihydroxyisoflavone 7-glucoside, Daidzein 7-O-glucoside, Daidzein 7-glucoside, Daidzoside, NPI 031D
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Daidzin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Peso formulazione 416.1107
Percent Purity >95%