Learn More
DAK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | DAK |
---|---|
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899803
|
Proteintech
12224-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889803
|
Proteintech
12224-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene is a member of the family of dihydroxyacetone kinases, which have a protein structure distinct from other kinases. The product of this gene phosphorylates dihydroxyacetone, and also catalyzes the formation of riboflavin 4′,5′-phosphate (aka cyclin FMN) from FAD. Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of only one has been determined.Specifica
DAK | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q3LXA3, Q4KLZ6, Q8VC30 | |
225913, 26007, 361730 | |
DAK Fusion Protein Ag2861 | |
Primary | |
-20°C | |
TKFC |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DAK, DHA kinase, FMN cyclase, NET45 | |
Tkfc | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |