Descrizione
- For one free-selectable temperature value according to method C (DKD-R 5-7)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IN75 Incubator |
| Product Type | DAkkS Factory Calibration |