Learn More
Dalfampridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Aminopyridine |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7) |
| Peso formulazione | 94.0531 |