missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Danirixin, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200100128
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497706 100 mg 100mg
16490358 5 mg 5mg
16461859 1 mg 1mg
16457898 10 mg 10mg
16423847 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16497706 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19768

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.

Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.

Specifica

Materiale o nome chimico Danirixin
CAS 954126-98-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H21ClFN3O4S
Quantità 100 mg
Sinonimo GSK1325756
Informazioni di solubilità DMSO : 8 mg/mL (18.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C(S([C@H]2CCCNC2)(=O)=O)=C1O)NC3=C(C)C(F)=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 441.9
Peso formulazione 441.9
Percent Purity 98.45%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.