Learn More
Dansyl Acid, TRC
Codice prodotto. 30358675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD17286010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dansyl Acid
CAS 4272-77-9
Formula molecolare C12 H13 N O3 S
Quantità 10 g
Sinonimo 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonic Acid, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid
InChI Formula InChI=1S/C12H13NO3S/c1-13(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(14,15)16/h3-8H,1-2H3,(H,14,15,16)
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 251.3
Peso formulazione 251.0616