Learn More
Dansyl chloride, 96%
Codice prodotto. 11424924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424924 1 g 1g
11434924 5 g 5g
11444924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424924 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13828.03
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent used for protein, N-terminal amino acid and peptide detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). It is also used to determine the degree of labeling in chymotrypsin and ovalbumin. It acts as a precursor for the synthesis of other derivatives like dansyl amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent used for protein, N-terminal amino acid and peptide detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). It is also used to determine the degree of labeling in chymotrypsin and ovalbumin. It acts as a precursor for the synthesis of other derivatives like dansyl amide.
Solubility
Soluble in dimethyl fluoride, acetone, chloroform, pyridine, benzene and dioxane. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Moisture sensitive. Incompatible with strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 605-65-2
Formula molecolare C12H12ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 269.74
Numero MDL MFCD00003985
InChI Key XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC Name 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dansyl chloride
Punto di fusione 69°C to 75°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2217205
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,2814
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl fluoride,acetone,chloroform,pyridine,benzene and dioxane. Insoluble in water.
Peso formulazione 269.75
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dansyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylchloride