Specifica
| Materiale o nome chimico | Dansyl chloride |
| Punto di fusione | 71.0°C to 74.0°C |
| Nota nome | 98% |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Colore | Beige/Brown or Gray to White |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane |
| Quantità | 1 g |
| Forma fisica | Powder, Needles or Crystals |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dansyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.