Learn More
Dansyl Chloride (Crystalline (Yellow)), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10541255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10541255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10541255 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP4271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Dansyl Chloride is a fluorochrome useful in the detection of N-terminal amino acids in proteins and peptides. It is also used in the preparation of fluorescent derivatives of amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dansyl Chloride
Punto di fusione 71°C
CAS 605-65-2
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Formula molecolare C12H12ClNO2S
Numero MDL MFCD00003985
Numero UN 1759
Indice di Merck 15, 2813
Sinonimo 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl Chloride
Identificazione Pass Test
InChI Key XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
IUPAC Name 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 269.74
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
Peso formulazione 269.75
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Amber Glass
Colore Yellow
Quantità 1 g
Forma fisica Powder