Descrizione
- Molecular Weight: 269.75 g/mol
- Purity: >95%
- Form: Solid
- Applications: Fluorogenic primary amine reactive reagent for N-terminal derivatization of amino acids and peptides, and for polyamine detection by reverse phase HPLC and other analytical procedures
- Fluorescence: λex 337 nm; λem 492 nm in chloroform (after derivatization with hexylamine)
- Composition: 100% Dansyl chloride
- CAS Number: 605-65-2
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Protein Labeling Reagent |
| Tampone | 100% Dansyl chloride |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Substrato | Primary amine |
| Target Molecule | Primary Amine |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?