Learn More
Dansyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 17951955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951955 5 g 5g
17904545 250 mg 250mg
17913005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17951955 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD1775005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 605-65-2
Formula molecolare C12 H12 Cl N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 269.75
Sinonimo 1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-(dimethylamino)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride (ACI), 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl chloride, 5-(N,N-Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride, 8-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, Dansyl chloride, DNS chloride, DNS-Cl, NSC 83616
IUPAC Name 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dansyl Chloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Peso formulazione 269.0277
Percent Purity >95%