Learn More
Dansylcadaverine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444697
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16444697 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16444697 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD102750mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Dansylcadaverine (Monodansyl cadaverine) is an autofluorescent compound used for the labeling of autophagic vacuoles. Dansylcadaverine, a high affinity substrate of transglutaminases, can block the receptor-mediated endocytosis of many ligands.
Dansylcadaverine (Monodansyl cadaverine) is an autofluorescent compound used for the labeling of autophagic vacuoles. Dansylcadaverine, a high affinity substrate of transglutaminases, can block the receptor-mediated endocytosis of many ligands.
Specifications
Materiale o nome chimico Dansylcadaverine
CAS 10121-91-2
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H25N3O2S
Sinonimo Monodansyl cadaverine
Colore White
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (186.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble)
Quantità 50 mg
Forma fisica Solid
SMILES NCCCCCNS(=O)(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2N(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 335.46
Peso formulazione 335.46
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only