Learn More
Dansylcadaverine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dansylcadaverine |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 335.1667 |