Learn More
Danthron (1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione), LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dantron |
| CAS | 117-10-2 |
| Nomi componenti o analita | Dantron |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H8 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12 |
| Vedi altri risultati |