Learn More
Danthron, MedChemExpress
Descrizione
Danthron is a natural product extracted from the traditional Chinese medicine rhubarb. Danthron functions in regulating glucose and lipid metabolism by activating AMPK.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Danthron |
| CAS | 117-10-2 |
| Colore | Deep Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H8O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Dantron Chrysazin 1,8-Dihydroxyanthraquinone |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5 mg/mL (20.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC=CC(O)=C13)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.21 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only