Learn More
Dantrolene sodium hemiheptahydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471636
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16471636 500 mg 500mg
16465916 100 mg 100mg
16421046 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16471636 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12542A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Dantrolene sodium hemiheptahydrate is a skeletal muscle relaxant which acts by blocking muscle contraction beyond the neuromuscular junction.
Dantrolene sodium hemiheptahydrate is a skeletal muscle relaxant which acts by blocking muscle contraction beyond the neuromuscular junction.
Specifica
Materiale o nome chimico Dantrolene sodium hemiheptahydrate
CAS 24868-20-0
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H16N4NaO8.5
Quantità 500 mg
Sinonimo Dantrolene sodium hydrate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (82.65 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N([Na])C(CN1/N=C/C2=CC=C(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)O2)=O.[3.5H2O]
Molecular Weight (g/mol) 399.29
Peso formulazione 399.29
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only