missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dantrolene sodium hemiheptahydrate, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 17740679 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17740679 5 g 5g
17750679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17740679 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469940050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Dantrolene sodium hemiheptahydrate
CAS 24868-20-0
Sinonimo 1-[(5-(p-Nitrophenyl)-furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt
Quantità 5 g
Solubilità slightly soluble aq. soln.
Punto di fusione 225°C to 226°C
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C14 H9 N4 Na O5 · 3.5 H2O
Forma fisica Crystalline Powder
Colore Yellow to Orange to Brown
Purezza ≥97.5%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.