Learn More
Dantrolene sodium hemiheptahydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17750679 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17750679 25 g 25g
17740679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17750679 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469940250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Specifikationer
Materiale o nome chimico Dantrolene sodium hemiheptahydrate
CAS 24868-20-0
Sinonimo 1-[(5-(p-Nitrophenyl)-furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt
Quantità 25 g
Solubilità slightly soluble aq. soln.
Punto di fusione 225°C to 226°C
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C14 H9 N4 Na O5 · 3.5 H2O
Forma fisica Crystalline Powder
Colore Yellow to Orange to Brown
Purezza ≥97.5%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.