Learn More
R&D Systems™ Dantrolene, sodium salt
Product Code. 18075842
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18075842 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18075842 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0507/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.05€
    154.35€ / 100mg
    Risparmia 17.70€
    10% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Ca2+ release inhibitor
Inhibits release of Ca2+ from sarcoplasmic reticulum via inhibition of ryanodine receptor (RYR) channels. Displays selectivity for RYR1 and RYR3 over RYR2. Protective against the effects of a variety of conditions and agents, including excitatory amino acids. Skeletal muscle relaxant and neuroprotectant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 14663-23-1
Quantity 100 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C14H12N4NaO5
Formula Weight 336.23
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 339.263
Chemical Name or Material Dantrolene, sodium salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.