Learn More
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), MedChemExpress
Codice prodotto. 16473978
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16473978 10 mg 10mg
16454986 100 mg 100mg
16420337 50 mg 50mg
16406697 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16473978 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10450A
MedChemExpress Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) is the S-enantiomer of Dapagliflozin 1,2-propanediol, hydrate.
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine. Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) induces HIF1 expression and attenuates renal IR injury.
Specifica
Materiale o nome chimico Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate)
CAS 960404-48-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H35ClO9
Quantità 10 mg
Sinonimo BMS-512148 (2S)-1,2-propanediol, hydrate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (198.82 mM) ∣H2O : 2.38 mg/mL (4.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(OCC)C=C3)=C(Cl)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.C[C@H](O)CO.O
Molecular Weight (g/mol) 502.98
Peso formulazione 502.98
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only