Learn More
Dapagliflozin Propanediol Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30012722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30012722 50 mg 50mg
30007489 100 mg 100mg
30005792 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012722 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD18539850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 960404-48-2
Formula molecolare C21H25ClO6.C3H8O2.H2O
Molecular Weight (g/mol) 502.98
Sinonimo D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, compd. with (2S)-1,2-propanediol, hydrate (1:1:1), D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, compd. with (2S)-1,2-propanediol (1:1), monohydrate (9CI), (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol (S)-propane-1,2-diol (1:1) monohydrate, Dapagliflozin (S)-propylene glycol hydrate, Dapagliflozin propanediol monohydrate, Edistride, Farxiga, Forxiga, Dapagliflozin (2S)-1,2-propanediol monohydrate
IUPAC Name (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;(2S)-propane-1,2-diol;hydrate
SMILES O.CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1.C[C@H](O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1
Peso formulazione 502.197
Percent Purity >95%