missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DAPI Solution

Codice prodotto. 18035734 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18035734 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18035734 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2311561MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount, Immunofluorescence, Immunocytochemistry

  • DAPI is excluded by viable cells but can penetrate cell membranes of dying or dead cells, in which it intercalates into double stranded nucleic acids.
  • Dead cells which take up DAPI will fluoresce brightly around 461nm.
  • DAPI may be excited by the UV or violet lasers although the UV laser is much more efficient.
  • DAPI's emission spectra is very similar to the Pacific Blue (TM) dye.
  • Alternate names for DAPI Solution:
    • 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride
    • 4,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
    • DAPI dihydrochloride
  • Dilutions: Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.1-1.0μg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 1 mg
Content And Storage Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.