Learn More
Dapsone, MedChemExpress
Descrizione
Dapsone (4,4′-Diaminodiphenyl sulfone) is an orally active and blood-brain penetrant sulfonamide antibiotic with bacteriostatic, antimycobacterial and antiprotozoal activities. Dapsone exerts effective antileprosy activity and inhibits folate synthesis in cell extracts of M. leprae. Dapsone is used for dermatologic disorder research, including leprosy, dermatitis herpetiformis, acne vulgaris et al.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dapsone |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 80-08-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H12N2O2S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone DDS |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (402.74 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only