Learn More
Daptomycin, MedChemExpress
Descrizione
Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Daptomycin |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 103060-53-3 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C72H101N17O26 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | LY146032 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (61.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (61.70 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only