Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Darkfield Optic Ring for VisiLED Slim LED Ring Light
Codice prodotto. 15773042 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
VisiLED Slim LED Ringlight (400 150)
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15773042 VisiLED Slim LED Ringlight (400 150) 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15773042 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 400810
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Darkfield Optic Ring for VisiLED Slim LED Ring Light provides working distance from 5 to 25 mm.
  • Focus optics ring for darkfield.
  • Working distance 5 to 25 mm.
  • For use with VisiLED Slim Ringlight (400 150).
Specifica
Tipo Darkfield Optic Ring
Distanza focale Free working distance: 5 to 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) VisiLED Slim LED Ringlight (400 150)